Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Strålende varmedæksel
Artikelnummer. 17257640 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
3 M™ Versaflo™ Hjelm M-307
3 M™ Versaflo™ Hjelm M-407
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17257640 3 M™ Versaflo™ Hjelm M-407
17247640 3 M™ Versaflo™ Hjelm M-307
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17257640 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100099854
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5110.00 DKK
    3318.80 DKK / Pakke med 1
    Spare 1791.20 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Fremstillet af let, aluminiseret aramidstof og giver forbedret hoved-, nakke- og skulderbeskyttelse og komfort mod strålevarme
  • Udvide M-Series brug i højtemperaturmiljøer ved at give forbedret hoved-, nakke- og skulderbeskyttelse
  • Letvægts aluminiseret aramidstof
  • CE-godkendt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt M-975
Farve Grå
Til brug med (udstyr) 3 M™ Versaflo™ Hjelm M-407
Længde (metrisk) 0.355 m
Bredde (metrisk) 0.228 m
Højde (metrisk) 0.086 m