Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Premium S-serie hætte og hjelmadapter, S-960
Artikelnummer. 31297041 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Produkttype:
Hætte- og hjelmadapter-samling
Artikelnummer. Produkttype
31297041 Hætte- og hjelmadapter-samling
1 options
Artikelnummer. 31297041 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100308819
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    979.00 DKK
    625.99 DKK / Pakke med 1
    Spare 353.01 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Designet til at passe 3M™ SecureFit™ til Hard Hat H-700 serien og 3M™ Hard Hat G3000 serien.
  • Kompatibel med 3M™ Versaflo™ S-seriens premium hætter samt 3M™ Versaflo™ drevne og leverede luftåndedrætsværnssystemer.
  • Giver integreret beskyttelse mod hoved, ansigt, skulder og åndedræt mod støv og sprøjt.
  • Hjælper med at lede luftstrømmen til fronten af motorhjelmen for bedre komfort og synlighed.
  • Muliggør nem integration af hoved- og åndedrætsbeskyttelse for øget arbejdssikkerhed.
  • Let og holdbart design til komfortabel, langvarig brug i industrielle miljøer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Engangs Engangsbrug
Materiale Plast
Produkttype Hætte- og hjelmadapter-samling
Størrelse Én størrelse