Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Premium udskiftningshætte S-657 med indvendig kappe
Artikelnummer. 30690001 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Produkttype:
Motorhjelmsaffjedring
Artikelnummer. Produkttype
30690001 Motorhjelmsaffjedring
1 options
Artikelnummer. 30690001 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100350374
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5190.00 DKK
    4713.57 DKK / Pakke med 10
    Spare 476.43 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tilbyder en række muligheder for faceseals, halsbånd, ligklæder og suspensioner, så du kan vælge åndedrætsbeskyttelse
  • Let, alsidig og nem at vedligeholde
  • 3M™ Versaflo™ S-seriens hovedbeklædninger og hætter hjælper med at beskytte dine medarbejdere mod en række forurenende stoffer, samtidig med at komforten bevares.
  • Bekvemmelighed ved fuldt samlede integrerede motorhjelme eller besparelserne ved en genanvendelig affjedring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Engangs Genanvendelig
Materiale Plast
Produkttype Motorhjelmsaffjedring
Størrelse Én størrelse
Med udåndingsventil Nej