Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Motordrevet luftturboenhed, TR-602E
Artikelnummer. 17640597 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Batteritype:
Lithium-ion
Artikelnummer. Batteritype
17640597 Lithium-ion
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17640597 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100259576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9390.00 DKK
    5966.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 3423.56 DKK
    36% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo Unit har tre valgbare flowhastigheder og alarmer for at vise lavt batteri og lav luftstrøm. Enheden har også batteriopladning, luftstrøm og partikelfilterbelastningsstatusindikatorer. Valg af batterier og et udvalg af bæltetyper: Nem rengøring eller høj holdbarhed.
  • Kombinerer med 3M™ Versaflo™ komponenter til at bygge et komplet system
  • Tre valgbare flowhastigheder (185 l/min., 205 l/min. eller 225 l/min.) for maksimal komfort med en jævn luftstrøm
  • Visuelle, vibrerende og hørbare advarselsalarmer viser dig lavt batteri og lav luftstrøm
  • Statusindikatorer for batteriopladning, luftstrøm og partikelfilterbelastning
  • Valg af batterityper: standard eller høj kapacitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batteritype Lithium-ion
Farve Lysegrå
Produkttype Motordrevet luftturboenhed
Mængde 1 stk.