Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Powered Air Turbo Unit TR-302E+
Artikelnummer. 15688566 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Vægt (metrisk):
1135 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
15688566 1135 g Hver
1 options
Artikelnummer. 15688566 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100098846
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5940.00 DKK
    3685.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 2254.24 DKK
    37% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
De 3M™ Versaflo™ TR-302E+ Powered Air Turbo Unit er designet til applikationer, der involverer støv- og tågefarer som en del af Versaflo™ TR-300+ drevet åndedrætssystem. Den kombinerer ydeevne, beskyttelse og funktionalitet med moderne, stilfuldt letvægtsdesign og uovertruffen komfort.
  • Nem at bruge, alsidig, drevet åndedrætsværn til sarte miljøer
  • De to valgbare flowhastighedsmuligheder (185L/min og 205L/min) giver større komfort for brugeren
  • Meget effektivt filter fanger farligt støv, tåge og dampe plus muligheder for generende gasser og dampe
  • Slankt letvægts afbalanceret design for enestående komfort
  • Intelligent lithium-ion-batteri oplades hurtigt, har ingen hukommelseseffekt og har en nyttig ladeindikator
  • Elektroniske hørbare og visuelle alarmer for lav luftstrøm og lavt batteri samt batteriladningsindikator/partikelfilterbelastningsstatusindikatorer og luftstrømsindikator
  • Nem at justere og vedligeholde
  • Batteriladningsindikator på batteriet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batteritype Lithium-ion
Produkttype TR-302E+ drevet luftturboenhed
Til brug med (applikation) Farmaceutisk fremstilling, Træbearbejdning, Overfladeforberedelse, Forarbejdning af fødevarer og drikkevarer, Metalbearbejdning, Smeltning
Til brug med (udstyr) Versaflo™ TR-300+ motoriseret åndedrætssystemudstyr
Inkluderer Partikelfilter, luftstrømsindikator og gnistfanger
Vægt (metrisk) 1135 g