Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator System Easy Clean Ready Kit, TR-300E+ ECK
Artikelnummer. 17798478 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Mængde:
1
Artikelnummer. Mængde
17798478 1
1 options
Artikelnummer. 17798478 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100233764
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13460.00 DKK
    9413.16 DKK / Pakke med 1
    Spare 4046.84 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
3M™ Versaflo™ TR-300+ Powered Air Respirators er alsidige og brugervenlige åndedrætsværn mod partikelfarer.
  • Slank letvægtsenhed er velafbalanceret og behagelig at have på til lange arbejdsskift
  • To brugervalgbare luftstrømme gør det muligt for brugeren at kontrollere flowindstillingerne, så brugeren kan finde den indstilling, de finder mest behagelig
  • Powered Air Respirators justerer automatisk luftstrømmen for at kompensere for filterbelastning for at levere ensartet filtreret luft under brug
  • Hørbare og visuelle advarsler for lav luftstrøm og lavt batteriopladningsniveau for at holde dig forberedt og informeret
  • Kan bæres på bælte eller rygsæk
  • Fås i praktiske samlinger og sæt, der er nemme at købe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 9 til 12 timer.
Batteritype Lithium-ion med høj kapacitet - genopladelig
Produkttype PAPR-system til tung industri
Til brug med (udstyr) TR-3712E Filter
Inkluderer S-655 hætte, BT-30 længdejusterende åndedrætsrør, TR-302E+ drevet luftturbo, TR-327 Easy Clean-bælte, TR-332 højkapacitetsbatteri, TR-341E batteriopladersæt, TR-3712E (P) filter, TR-3600 Airflow TR-præ-971
Model- TR-300E+ ECK
Mængde 1
Dimensioner (L x B x H) 60.0 x 29.0 x 23.0 cm