Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator System Healthcare Ready Kit, TR-300E+ HKL
Artikelnummer. 17887593 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Produkttype:
PAPR Healthcare Systems and Kits
Artikelnummer. Produkttype
17887593 PAPR Healthcare Systems and Kits
1 options
Artikelnummer. 17887593 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100233765
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13915.00 DKK
    9071.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 4843.11 DKK
    34% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
3M™ Versaflo™ TR-300+ Powered Air Respirators er alsidige og brugervenlige åndedrætsværn mod partikelfarer.
  • Slank letvægtsenhed er velafbalanceret og behagelig at have på til lange arbejdsskift
  • To brugervalgbare luftstrømme gør det muligt for brugeren at kontrollere flowindstillingerne, så brugeren kan finde den indstilling, de finder mest behagelig
  • Powered Air Respirators justerer automatisk luftstrømmen for at kompensere for filterbelastning for at levere ensartet filtreret luft under brug
  • Hørbare og visuelle advarsler for lav luftstrøm og lavt batteriopladningsniveau for at holde dig forberedt og informeret
  • Kan bæres på bælte eller rygsæk
  • Fås i praktiske samlinger og sæt, der er nemme at købe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 9 til 12 timer.
Batteritype Lithium-ion med høj kapacitet - genopladelig
Patron/filter PARTIKEL
Farve Sort
Produkttype PAPR Healthcare Systems and Kits
Størrelse One Size
Til brug med (udstyr) TR-3712E Filter
Inkluderer S-133L hovedbetræk
Intrinsic Safety (IS) Rating Nej
Model- TR-300E+ HKL