Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator Starter Kit, TR-315E+
Artikelnummer. 15688496 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15688496 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15688496 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100098908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13830.00 DKK
    8153.42 DKK / Pakke med 1
    Spare 5676.58 DKK
    41% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
3M™ Versaflo Powered Air System TR-300+ kombinerer ydeevne, beskyttelse og funktionalitet med moderne, stilfuldt letvægtsdesign og uovertruffen komfort. Det er nøglen til brugervenlig, alsidig åndedrætsbeskyttelse til partikelmiljøer.
  • Enkelt startsæt med alle de komponenter, du skal bruge for at komme i gang. Du skal blot tilføje den ønskede hovedtop
  • Nem at bruge, alsidig åndedrætsværn mod støv, tåger, dampe og andre partikelfarer
  • Sættet inkluderer Turbo Unit TR-302E+, partikelfilter, forfilter, batteri med høj kapacitet, batterioplader, længdejusterende ånderør, luftstrømsindikator, standardbælte og gnistfanger
  • Kompatibel hovedtop påkrævet
  • Intelligent lithium-ion-batteri oplades hurtigt, har ingen hukommelseseffekt og har en nyttig ladeindikator
  • Elektroniske hørbare og visuelle alarmer for lav luftstrøm og lavt batteri samt batteriladningsindikator/partikelfilterbelastningsstatusindikatorer og luftstrømsindikator
  • 3M™ Versaflo™ Powered Air Starter Kit TR-315+ indeholder TR-302E+ turboenhed, partikelfilter, forfilter, gnistfangere, standardbælte, højkapacitetsbatteri, batteriopladersæt og længdejusterende åndedrætsslange. Du skal blot tilføje din 3M™ Versaflo™ Hovedtop for komplet åndedrætsbeskyttelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batteritype Lithium-ion med høj kapacitet
Produkttype PAPR-samling, ingen hovedtop
Flowhastighed 190 l/min
Til brug med (applikation) Farmaceutisk fremstilling, træbearbejdning, overfladeforberedelse, mad og drikkevarer, metalbearbejdning, smeltning
Inkluderer TR-300 Turboenhed, P-filter, forfilter, gnistfanger, standardbælte, højkapacitetsbatteri, batteriopladersæt og længdejusterende åndedrætsslange
Model- 7100098908
Monteringstype Bæltemonteret
Mængde 1 stk.