Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Peel-Off Visir Cover
Artikelnummer. 15778997 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15778997 Lille Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 15778997 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000027993
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00 DKK
    245.59 DKK / Pakke med 10
    Spare 121.41 DKK
    33% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
3M™ Versaflo™ Peel-Off Visir Cover er et selvklæbende cover, der beskytter visiret mod forurening og ridser.
  • Til brug med 3M™ Versaflo™ S-600, S-700 og S-800 hovedbetræk og hætter
  • Selvklæbende visirbetræk kan nemt påføres og rives af
  • Beskytter visiret mod urenheder og ridser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Produkttype Visir Cover
Størrelse Lille
Til brug med (udstyr) 3M™ Versaflo™ S-600, S-700 og S-800 hovedbetræk og hætter