Få mere at vide
3M™ Versaflo™ PAPR åndedrætsslangedæksler
Artikelnummer. p-7225021 Shop alle 3M produkter
Til brug med (udstyr):
TR-300+ PAPR
TR-600/800 PAPR
Artikelnummer. 17752908
Brand: 3M™ 7100260719
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PAPR engangs åndedrætsbetræk er designet til at hjælpe med at holde Versaflo™ PAPRs renser for snavs.
  • Fremstillet af et væskeafvisende materiale med lynlåse til bekvem af- og påtagning
  • Klart plastikvindue til kontrol af visning og knapaktivering
  • Hjælper med at holde PAPR rent for snavs
  • Kompatibel med Versaflo &handel; PAPR'er
  • Populær til påføring af malingspray
  • Fremstillet uden naturgummi latex komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Plast
Produkttype Åndedrætsrørsdæksel
Til brug med (applikation) Beskytter PAPR blæser mod snavs og snavs
Til brug med (udstyr) TR-300+ PAPR
Model- TR-381
Mængde 10/Cs.