Få mere at vide
3M™ Versaflo™ PAPR åndedrætsslangedæksler
Artikelnummer. 17742908 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
TR-300+ PAPR
TR-600/800 PAPR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17742908 TR-600/800 PAPR
17752908 TR-300+ PAPR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17742908 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100260718
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PAPR engangs åndedrætsbetræk er designet til at hjælpe med at holde Versaflo™ PAPRs renser for snavs.
  • Fremstillet af et væskeafvisende materiale med lynlåse til bekvem af- og påtagning
  • Klart plastikvindue til kontrol af visning og knapaktivering
  • Hjælper med at holde PAPR rent for snavs
  • Kompatibel med Versaflo &handel; PAPR'er
  • Populær til påføring af malingspray
  • Fremstillet uden naturgummi latex komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Plast
Produkttype Åndedrætsrørsdæksel
Til brug med (applikation) Beskytter PAPR blæser mod snavs og snavs
Til brug med (udstyr) TR-600/800 PAPR
Model- TR-681
Mængde 10/Cs.