Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Overvisir, M-967
Artikelnummer. 17277640 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Hovedbeklædning
Artikelnummer.
17277640 Hovedbeklædning
1 options
Artikelnummer. 17277640 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100099909
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1805.00 DKK
    1172.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 632.28 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Overvisir for at beskytte mod UV/IR, metalgnister og stænk.
  • Guld IR/UV overvisir
  • Beskytter mod UV/IR og metalgnister og stænk
  • 500 x 250 mm
  • Til brug med 3M™ Versaflo™ Overvisirramme, M-961
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Guld
Produkttype Hovedbeklædning
Til brug med (udstyr) 3 M™ Versaflo™ Overvisirramme M 961 N
Mængde 1/Cs.
Længde (metrisk) 0.503 m
Bredde (metrisk) 0.252 m
Højde (metrisk) 0.012 m