Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Overvisirramme, M-961
Artikelnummer. 17287640 Shop alle 3M produkter
Skift visning
0.306 m
Artikelnummer.
17287640 0.306 m
1 options
Artikelnummer. 17287640 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100099910
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1245.00 DKK
    801.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 443.21 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Bæreramme til at passe 3M™ Versaflo™ Over-visir M-967 og 3M™ Versaflo™ strålevarme dækker til 3M™ Versaflo™ M-Series Hjelme.
  • Bæreramme til at passe overvisir og strålevarmebetræk til M-Series hjelme
  • Designet specielt til brug med M-Series hjelme
  • Fremstillet af aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Længde (metrisk) 0.306 m
Bredde (metrisk) 0.195 m
Højde (metrisk) 0.039 m