Få mere at vide
3M™ Versaflo™ M-Series Ansigtsskærme og hjelme
Artikelnummer. p-200087361 Shop alle 3M produkter
Inkluderer:
Brandsikker ansigtsforsegling
Comfort Face Seal
Flammebestandigt ligklæde
Flammehæmmende polyansigtsforsegling
Meget holdbart ligklæde
Model-:
M-406
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17825666
Brand: 3M™ 7100258667
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ Versaflo™ M-Series Ansigtsskærme og hjelme kan hjælpe med at beskytte dine arbejdere mod en række forskellige åndedræts- og stødfarer, samtidig med at komforten bevares. De er lette, kompakte og nemme at vedligeholde.
  • M-Series er specielt designet til at arbejde sammen med din 3M™ Versaflo™ Eldrevet åndedrætsværn og 3M™ Medfølgende luft åndedrætsværn.
  • Deflektor giver brugerne mulighed for at lede luftstrømmen inde i hovedtoppen for at øge komforten.
  • Fuldt justerbar affjedring for tilpasset pasform og vægtfordeling.
  • Tilbehørsmuligheder til rådighed for beskyttelse for at hjælpe med at håndtere de miljøer, du møder.
  • Visir kombinerer godt perifert og nedadgående syn.
  • Specifikke hovedtoppe kan bruges med en række 3M™ Peltor™ høreværn samt en fastgørbar mikrofon for nem kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Lysegrå
Design Type Comfort Face Seal
Engangs Genanvendelig
Filtertype Ingen
Materiale Polyethylen
Produkttype Hætte med ansigtsforsegling
Størrelse Standard
Med udåndingsventil Nej
Inkluderer Comfort Face Seal