Få mere at vide
3M™ Versaflo™ M-Series Ansigtsskærme og hjelme
Artikelnummer. 17835666 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Inkluderer:
Brandsikker ansigtsforsegling
Comfort Face Seal
Flammebestandigt ligklæde
Flammehæmmende polyansigtsforsegling
Meget holdbart ligklæde
Farve:
Lysegrå
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Farve unitSize
17835666 Comfort Face Seal Sort -
17825666 Comfort Face Seal Lysegrå -
17855666 Flammehæmmende polyansigtsforsegling Lysegrå -
17809271 Brandsikker ansigtsforsegling Sort -
11783916 Meget holdbart ligklæde Sort Hver
17815666 Flammebestandigt ligklæde Sort -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17835666 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100257937
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ Versaflo™ M-Series Ansigtsskærme og hjelme kan hjælpe med at beskytte dine arbejdere mod en række forskellige åndedræts- og stødfarer, samtidig med at komforten bevares. De er lette, kompakte og nemme at vedligeholde.
  • M-Series er specielt designet til at arbejde sammen med din 3M™ Versaflo™ Eldrevet åndedrætsværn og 3M™ Medfølgende luft åndedrætsværn.
  • Deflektor giver brugerne mulighed for at lede luftstrømmen inde i hovedtoppen for at øge komforten.
  • Fuldt justerbar affjedring for tilpasset pasform og vægtfordeling.
  • Tilbehørsmuligheder til rådighed for beskyttelse for at hjælpe med at håndtere de miljøer, du møder.
  • Visir kombinerer godt perifert og nedadgående syn.
  • Specifikke hovedtoppe kan bruges med en række 3M™ Peltor™ høreværn samt en fastgørbar mikrofon for nem kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Design Type Komfortpasform
Engangs Genanvendelig
Filtertype Ingen
Materiale Polyurethan-belagt polyamid
Produkttype Åndedrætsværn hjelm
Størrelse Standard
Med udåndingsventil Nej
Inkluderer Comfort Face Seal
Visir type Visir af polycarbonat