Få mere at vide
3M™ Versaflo™ M-Series Ansigtsskærme og hjelme
Artikelnummer. 17815666 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Inkluderer:
Brandsikker ansigtsforsegling
Comfort Face Seal
Flammebestandigt ligklæde
Flammehæmmende polyansigtsforsegling
Meget holdbart ligklæde
Farve:
Lysegrå
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Farve Pakningsstørrelse
17815666 Flammebestandigt ligklæde Sort -
17825666 Comfort Face Seal Lysegrå -
17855666 Flammehæmmende polyansigtsforsegling Lysegrå -
17835666 Comfort Face Seal Sort -
17809271 Brandsikker ansigtsforsegling Sort -
11783916 Meget holdbart ligklæde Sort Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17815666 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100258668
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6025.00 DKK
    4461.86 DKK / Pakke med 1
    Spare 1563.14 DKK
    25% Slukket
Forventet forsendelse: 08-01-2027
3M™ Versaflo™ M-Series Ansigtsskærme og hjelme kan hjælpe med at beskytte dine arbejdere mod en række forskellige åndedræts- og stødfarer, samtidig med at komforten bevares. De er lette, kompakte og nemme at vedligeholde.
  • M-Series er specielt designet til at arbejde sammen med din 3M™ Versaflo™ Eldrevet åndedrætsværn og 3M™ Medfølgende luft åndedrætsværn.
  • Deflektor giver brugerne mulighed for at lede luftstrømmen inde i hovedtoppen for at øge komforten.
  • Fuldt justerbar affjedring for tilpasset pasform og vægtfordeling.
  • Tilbehørsmuligheder til rådighed for beskyttelse for at hjælpe med at håndtere de miljøer, du møder.
  • Visir kombinerer godt perifert og nedadgående syn.
  • Specifikke hovedtoppe kan bruges med en række 3M™ Peltor™ høreværn samt en fastgørbar mikrofon for nem kommunikation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Design Type Flammebestandig
Engangs Genanvendelig
Filtertype Ingen
Materiale Polyaramid
Produkttype Hjelm med ligklæde
Størrelse Standard
Med udåndingsventil Nej
Inkluderer Flammebestandigt ligklæde
Visir type Visir af polycarbonat