Beskrivelse
- M-Series er specielt designet til at arbejde sammen med din 3M™ Versaflo™ Eldrevet åndedrætsværn og 3M™ Medfølgende luft åndedrætsværn.
- Deflektor giver brugerne mulighed for at lede luftstrømmen inde i hovedtoppen for at øge komforten.
- Fuldt justerbar affjedring for tilpasset pasform og vægtfordeling.
- Tilbehørsmuligheder til rådighed for beskyttelse for at hjælpe med at håndtere de miljøer, du møder.
- Visir kombinerer godt perifert og nedadgående syn.
- Specifikke hovedtoppe kan bruges med en række 3M™ Peltor™ høreværn samt en fastgørbar mikrofon for nem kommunikation.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Design Type | Flammebestandig |
| Engangs | Genanvendelig |
| Filtertype | Ingen |
| Materiale | Flammefast polyester |
| Produkttype | Åndedrætsværn hjelm |
| Størrelse | Standard |
| Med udåndingsventil | Ja |
| Inkluderer | Brandsikker ansigtsforsegling |
| Visir type | Visir af polycarbonat |