Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Egensikker drevet luftturbo TR-802E
Artikelnummer. 16416370 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16416370 1 hv. Hver
1 options
Artikelnummer. 16416370 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100169179
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8805.00 DKK
    7094.26 DKK / Pakke med 1
    Spare 1710.74 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-02-2027
3M™ Versaflo™ Egensikker drevet luftturbo TR-802E er godkendt til Zone 0-krav, hvilket gør den velegnet til områder, hvor potentielt eksplosive atmosfærer forventes ved normal drift.
  • Godkendt i forhold til de seneste elektriske standarder
  • Let at identificere og skelne fra ikke-IS versioner takket være lyse gule touchpoints
  • Komforten er maksimeret med tre brugervalgbare flowhastigheder og kontrolleret luftstrøm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 hv.