Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Egensikkert drevet luftrespiratorsystem Easy Clean Kit, TR-800E ECK
Artikelnummer. 17807603 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Patrontype:
TR-6710E
Artikelnummer. Patrontype
17807603 TR-6710E
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17807603 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100233763
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25140.00 DKK
    15970.92 DKK / Pakke med 1
    Spare 9169.08 DKK
    36% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Uanset om du blander og granulerer forbindelser i et farmaceutisk anlæg eller arbejder med brændbare gasser i olie- og gasindustrien, 3M™ Versaflo™ TR-800 drevet luftmaske er afgørende. *Fås i samlinger eller klar til brug med alt, hvad dit team har brug for for at komme i gang.
  • Sættet har hovedtop, åndedrætsslange, filter, batterioplader, drevet åndedrætsværn, batteri, batterifastgørelsesværktøj, bælte, filterdæksel, opbevarings- og rengøringssæt, en luftstrømsindikator og udvalgte andre komponenter
  • Batteriet inkluderer en kofanger, der hjælper med at absorbere stød; mekanisk fastgørelse af batteriet hjælper med at forhindre fjernelse under brug
  • Hørbare og visuelle alarmer advarer brugerne om lavt batteri og lav luftstrøm
  • Løstsiddende hovedtoppe kan hjælpe med at rumme arbejdere med begrænset ansigtshår og receptpligtige briller
  • Kompatibel med kun partikelfiltre eller partikel- og gas- og dampkombinationsfiltre til beskyttelse i en række forskellige miljøer
*De 3M™ Versaflo™ Powered Air Respirator TR-800 med 3M™ Versaflo™ Batteri TR-830 tilsluttet, er ATEX godkendt til brug i visse potentielt eksplosive ™osfærer. Den er godkendt til Zone 0-krav og kan derfor være egnet til områder, hvor potentielt ™eksplosive osfærer forventes og permanent i normal drift.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Batterilevetid 5,6 til 7,5 timer.
Batteritype Standard Kapacitet Lithium Ion - Genopladelig
Patron/filter PARTIKEL
Patrontype TR-6710E
Farvekode Hvid
Farve Sort
Produkttype PAPR-system til tung industri
Størrelse One Size
Til brug med (udstyr) TR-6710E filter
Inkluderer S-433L hætte
Intrinsic Safety (IS) Rating Ja
Monteringstype Bæltemonteret