Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Inner Collar, M-444
Artikelnummer. 17207660 Shop alle 3M produkter
Skift visning
:
3M™ Versaflo™ M-400 Headtop
Artikelnummer.
17207660 3M™ Versaflo™ M-400 Headtop
1 options
Artikelnummer. 17207660 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100137832
Replacement Inner Collar for use with 3M™ Versaflo™ M-400 Headtop. The Inner Collar zips into the shroud and provides a comfortable respiratory seal.
  • Replacement inner collar
  • Provides a comfortable respiratory seal
  • For use 3M™Versaflo™ M-400 Series Helmets
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylene Coated Knitted Polyamid
Til brug med (udstyr) 3 M™ Versaflo™ M-400 Headtop