Få mere at vide
3M™ Versaflo™ S-seriens hoveddæksel med høj holdbarhed
Artikelnummer. 11791133 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Større
Vægt (metrisk):
125 g
130 g
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Vægt (metrisk) Pakningsstørrelse
11791133 Lille 125 g Hver
11781133 Større 130 g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11791133 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000044301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.00 DKK
    712.55 DKK / Pakke med 1
    Spare 567.45 DKK
    44% Slukket
Velegnet til applikationer, der kræver hyppig udskiftning af hele headtop-enheden, såsom farmaceutisk fremstilling, eller hvor der er mindre tilsmudsning af det ydre stof. De 3M Versaflo S-Series High Durability Head Cover er kompatibel med mange PAPR-systemer.
Velegnet til applikationer, der kræver hyppig udskiftning af hele headtop-enheden, såsom farmaceutisk fremstilling eller i situationer, hvor der er mindre tilsmudsning af det ydre stof. Til bortskaffelse kan suspensionssamlingen og luftindtagskomponenterne hurtigt fjernes og adskilles for adskilte affaldsstrømme, hvor faciliteter er tilgængelige.
  • Integreret hovedophæng, der giver hoved- og ansigtsdækning.
  • Giver øjen- og ansigtsbeskyttelse til EN—166 væskesprøjt og lav energipåvirkning (grad F)— samme klassificering for slagfasthed som sikkerhedsbriller.
  • Fremstillet af et holdbart, blødt, støjsvagt, lavtfnugende polyurethanbelagt strikstof for høj komfort.
  • Fremragende synsfelt, især nedad.
  • Ingen montering nødvendig.
  • Klar til brug ud af æsken.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EN 166:2:F:3,‎ EN 12941 TH3,‎ CE-godkendt,‎ EN14594 3A
Farve Grå
Materiale Polyurethan-belagt strikket polyamid
Produkttype Hoveddæksel
Størrelse Lille
Til brug med (applikation) Gas, damp og partikler, væskesprøjt, lavenergi flyvende partikler/støv
Inkluderer Integreret hovedophæng
Mængde 1 stk.
Visir type Belagt polycarbonat visir
Vægt (metrisk) 125 g