Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Ånderør til hovedtoppe og lufttilførselsenheder
Artikelnummer. p-7228714 Shop alle 3M produkter
Størrelse:
Lille/medium
Medium/Large
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10099369
Brand: 3M™ 7000000158
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letvægts BT-seriens åndedrætsslanger er kompatible med alle 3M™ Versaflo™ hovedtoppe og lufttilførselsenheder.
  • Langt, let åndedrætsrør, der er nemt at tørre af
  • Quick-release-drejet muliggør enhåndsforbindelse og frigørelse
  • Engangsbetræk til åndedrætsslange er tilgængeligt for at hjælpe med rengøring og dekontaminering
  • 3M Katalog# BT-20S og BT-20L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Åndedrætsslange
Størrelse Lille/medium
Til brug med (applikation) Montering, vedligeholdelse af anlæg, slibning, maskindrift, maling, slibning
Til brug med (udstyr) Versaflo™ PAPR systemer
Model- BT-20S
Længde (engelsk) 28 tommer
Længde (metrisk) 71.1 cm