Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Åndedrætsrør Radiant Heat Cover, BT-927
Artikelnummer. 17267640 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
0.086 m
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
17267640 0.086 m Hver
1 options
Artikelnummer. 17267640 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100099908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1510.00 DKK
    1013.15 DKK / Pakke med 1
    Spare 496.85 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Strålende varmebestandigt, meget holdbart ånderørsdæksel til 3M™ Versaflo™ BT-seriens åndedrætsslanger.
  • Strålende varmebestandig, høj holdbarhed åndedrætsrørbetræk
  • Forlænger åndedrætsslangens levetid
  • Designet til brug med 3M™ Versaflo™ BT -seriens åndedrætsslanger
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grå
Længde (metrisk) 0.355 m
Bredde (metrisk) 0.228 m
Højde (metrisk) 0.086 m