Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Batteritilslutningsværktøj TR-838/94244(AAD)
Artikelnummer. 16436360 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med: TR-802E drevet luftturbo
Artikelnummer.
16436360 Til brug med: TR-802E drevet luftturbo
1 options
Artikelnummer. 16436360 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100150921
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ Versaflo™ Batteritilslutningsværktøj TR-838/94244(AAD) er et tilbehør til fastgørelse af TR-830-batterier til TR-802E Powered Air Turbo.
  • Muliggør fastgørelse af TR-830 batteri til TR-802E Powered Air Turbo
  • Sikrer sikker fastgørelse
  • Forhindrer utilsigtet fjernelse af batteri og risiko for gnister under brug
  • Den mekaniske fastgørelse forhindrer utilsigtet fjernelse af batteriet og reducerer risikoen for gnister under brug i henhold til EN 60079-11
  • Egensikker og velegnet til potentielt eksplosive atmosfærer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-godkendt, NIOSH-godkendt
Produkttype Værktøj til batteritilslutning
Til brug med (udstyr) TR-802E drevet luftturbo