Få mere at vide
3M™ Versaflo™ Luftkøleregulator, V-100E
Artikelnummer. 15306057 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve: Sort
Artikelnummer.
15306057 Farve: Sort
1 options
Artikelnummer. 15306057 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000103980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7270.00 DKK
    4856.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 2413.99 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 13-01-2027
3M™ Versaflo™ Luftkøleregulator V-100E kan køle tilført luft ned til 28 C, °samtidig med at den beskytter mod partikler, gasser og dampe eller kombinationsfarer.
  • Køl individuelt din indgående tilførte luft ned til 28 °C
  • Ideel til arbejdere, der udsættes for varme temperaturer ud over at kræve beskyttelse mod partikler, gasser og dampe eller kombinationsfarer
  • Integreret advarselsfløjte indikerer lav luftstrøm
  • Justerbar temperaturregulator
  • Arbejdstryk på 4 til 6 bar
  • Luftmængde på 170 til 600 L/min
  • Inkluderer en bæltemonteret isoleringspude
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE-godkendt
Farve Sort
Produkttype Medfølgende luftregulator
Model- V-100E
Længde (metrisk) 0.346 m
Bredde (metrisk) 0.118 m
Højde (metrisk) 0.086 m
Vægt (metrisk) 650 g