Få mere at vide
Thermo Scientific™ VersaCool™ Kølet Cirkulationsbad, -20° til +150 °C
Artikelnummer. 15251418 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Temperaturområde:
-20 °C til +150 °C
Maks. Tryk:
1200 mbar / 17,4 psi
Flowhastighed:
14,6 l/min.
Kølekapacitet:
425 W
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Temperaturområde Maks. Tryk Flowhastighed Kølekapacitet Pakningsstørrelse
15251418 -20 °C til +150 °C 1200 mbar / 17,4 psi 14,6 l/min. 425 W Hver
1 options
Artikelnummer. 15251418 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 231131300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Fremskridt inden for fjernovervågningsfunktioner, energieffektivitet, global spændingsinput, prøvekapacitet og andre værktøjer og funktioner giver dig kontrol.
Øg antallet af prøver, der kan kontrolleres med Thermo Scientific™ VersaCool™ Kølet cirkulationsbad. Med et nyt hovedløst design, VersaCool er velegnet til brug som et recirkulerende kølebad eller opvarmet cirkulator til at cirkulere væske fra badet til specifikke applikationer. Den kan nemt bruges på eller under en bænk, stinkskab, industrielle og endda mobile installationer. Fremskridt inden for fjernovervågningsfunktioner, energieffektivitet, global spændingsindgang og andre værktøjer og funktioner giver dig kontrol og optimal præcision.
Gå hovedløs. Få flere fordele.
VersaCool er designet til at løse alle dine daglige udfordringer, så du kan holde fokus på det, du nyder at lave mest– at afdække svarene på videnskabens mest forvirrende spørgsmål.
Mere plads til at passe prøver
  • Fjernelse af kontrolhovedet og spolen skaber et større, sikrere og lettere at rengøre arbejdsområde
  • Øg antallet af prøver og maksimer resultaterne
  • Få et større arbejdsområde, mens du bevarer et kompakt fodaftryk på dit arbejdsbord
Globale spændingskapaciteter
  • Registrerer automatisk passende spænding
  • Ét varenummer, der virker på alle spændinger i hele verden
Fjernbetjening lige ved hånden
  • Brug kommunikations- og kontrolfunktionerne til at sikre, at dine prøver vedligeholdes korrekt
  • Par til enhver iOS eller Android smartphone eller tablet til fjernbetjening og overvågning
  • Få driftskontrol fra fjernplacering med vores NesCom-software eller med Thermo Scientific™ Smart-Vue™ trådløs overvågningsløsning
Lavere strømforbrug og energiomkostninger
  • Fungerer konstant i en energieffektiv tilstand
  • Variabel hastighedsregulering i pumper, ventilatorer og kompressorer
  • Brug kun den energi, du har brug for til din applikation
Stativ og låg uden værktøj, drypfri
  • Reol uden værktøj kan rumme en bred vifte af bæger- og reagensglasstørrelser
  • Venstrehåndshængsel, højrehåndshængsel eller uhængslet låg
  • Drypfrit låg og valgfrit gavldæksel reducerer fugt og leder kondensat tilbage i badet.
Intuitiv, 5,7 tommer berøringsskærm farveskærm for nemmere og mere effektiv opsætning
  • Handske/Stylus venlig touchscreen interface
  • Lyst display til at se kritiske aflæsninger
  • Enkel navigation og betjening
garanti
3 år for elektroniske komponenter; 2 år på alle andre komponenter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, RoHS, UL / CSA (afventer), WEEE
Kommunikation Bluetooth, Ethernet, Mico USB , RS232, RS485
Kølekapacitet 425 W
Flowhastighed 14,6 l/min.
Temperaturområde -20 °C til +150 °C
Funktioner Bluetooth, Ethernet (afventer), Mico USB , RS232, RS485, Fjern sensorport, Smart-Vue monitor port
Varmekapacitet 2 kW ved 230V / 1,2 kW ved 115V
Maks. Tryk 1200 mbar / 17,4 psi
Støjniveau <58 dBA
garanti 3 års garanti på elektroniske komponenter; 2 års garanti på alle andre komponenter
Arbejdsområde 15,0 x 17,3 x 29,7 cm (22,4 x 10,2 x 18,7 tommer)
Vægt (engelsk) 80 lb.
Vægt (metrisk) 36 kg
Spænding 100-120 VAC; 200-240 VAC
Frekvens 50/60 Hz
Vis mere Vis mindre
Ansvarsfraskrivelse for begrænsning af intern forskningsbrug:
Eventuelle begrænsninger for køberen til kun at bruge produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er forbundet med denne erklæring.