Få mere at vide
R&D Systems™ VersaClone cDNA, Human GlyT2/SLC6A5 (NP_004202)
SLC6A5 is found in glycinergic axons and maintains a high presynaptic pool of neurotransmitter at glycinergic synapses
Brand:  R&D Systems™ RDC1231
Encompass
Produktkode 15701225
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
The Human GlyT2/SLC6A5 (NP_004202) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for GlyT2/SLC6A5, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The GlyT2/SLC6A5 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Ordreinfo
Ships at ambient temperature
Tekniske data
Tekniske data
NP_004202
cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
10 μg
10 μg at 0.2 μg/μL
2406bp
Human
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans