Få mere at vide
Verlukast-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Verlukast-d6 |
| CAS | 153698-86-3 |
| Molekylær formel | C26 2H6 H21 Cl N2 O3 S2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H27ClN2O3S2/c1-29(2)25(30)12-13-33-17-34-24(16-26(31)32)20-5-3-4-18(14-20)6-10-22-11-8-19-7-9-21(27)15-23(19)28-22/h3-11,14-15,24H,12-13,16-17H2,1-2H3,(H,31,32)/b10-6+/t24-/m1/s1/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(C(=O)CCSCS[C@H](CC(=O)O)c1cccc(\C=C\c2ccc3ccc(Cl)cc3n2)c1)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | (3R)-3-[[3-[bis(trideuteriomethyl)amino]-3-oxopropyl]sulfanylmethylsulfanyl]-3-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]propanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 521.12 |
| Formel vægt | 520.1528 |