Få mere at vide
Gilson™ VERITY 4220 Dobbelt sprøjtepumpe
Artikelnummer. 16616165 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Temperatur (metrisk) Maks:
40 °C
Artikelnummer. Temperatur (metrisk) Maks
16616165 40 °C
1 options
Artikelnummer. 16616165 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 31130003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73280.00 DKK
    62633.06 DKK / Pakke med 1
    Spare 10646.94 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De VERITY™ Sprøjtepumper giver hastighed og pålidelighed til små og store volumener, gentagne væskeoverførsler i HPLC, SPE og andre generelle væskehåndteringsmetoder. Disse pumper fungerer med mange VERITY systemer og fås i enkelt sprøjte, dobbelt sprøjte og dobbelt sprøjte med tee-konfigurationer. En tryksensor er tilgængelig i nogle modeller.
  • Vælg den rigtige pumpe til dine behov
  • VERITY 4000-seriens sprøjtepumper er ideelle til alle VERITY GX-seriens væskehåndteringsmaskiner og 223 prøveskifter.
  • VERITY 4060 og 4260 sprøjtepumper er designet til brug med VERITY ASPEC™ SPE-systemer til automatisering af væskehåndtering og ekstraktioner ved brug af eluering med positivt tryk.
  • De VERITY 4060 enkelt sprøjtepumpe og VERITY 4260 dobbeltsprøjtepumpe, når den er parret med en ASPEC system, kan automatisere væskehåndteringsprocedurer og fastfaseekstraktion (SPE) ved brug af eluering med positivt tryk.
Tekniske data
Spænding 100 til 240 V
Type Dobbelt sprøjtepumpe
Vægt (metrisk) 7.1 kg
Mål (L x B x H) Udvendig 22.6 x 17.1 x 26.9 cm
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Temperatur (metrisk) Min. 5 °C