Beskrivelse
- Disse pumper fungerer med mange VERITY systemer og fås i enkelt sprøjte, dobbelt sprøjte og dobbelt sprøjte med tee-konfigurationer. En tryksensor er tilgængelig i nogle modeller.
- Vælg den rigtige pumpe til dine behov
- VERITY 4060 og 4260 sprøjtepumper er designet til brug med VERITY ASPEC™ SPE-systemer til automatisering af væskehåndtering og ekstraktioner ved brug af eluering med positivt tryk.
- De VERITY 4060 enkelt sprøjtepumpe og VERITY 4260 dobbeltsprøjtepumpe, når den er parret med en ASPEC system, kan automatisere væskehåndteringsprocedurer og fastfaseekstraktion (SPE) ved brug af eluering med positivt tryk.
Tekniske data
Tekniske data
| Spænding | 100 til 240 V |
| Vægt (metrisk) | 4.4 kg |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 14.6 x 17.1 x 26.9 cm |
| Antal kanaler | 1 |
| Temperatur (metrisk) Maks | 40 °C |
| Temperatur (metrisk) Min. | 5 °C |
| Produkttype | Sprøjtepumpe |