Få mere at vide
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 96-brønd
Artikelnummer. 17146388 Shop alle Gibco produkter
Skift visning
Produkttype:
Termisk cykler med plastikpakke
Termocykler
garanti:
2 år
2 år
Format:
8-rørs strimler
96-brønds
EnduraPlates
TriFlex-plader
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype garanti Format
17146388 Termisk cykler med plastikpakke 2 år EnduraPlates
16893330 Termocykler 2 år 96-brønds
17192379 Termocykler 2 år TriFlex-plader
17136388 Termisk cykler med plastikpakke 2 år 8-rørs strimler
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17146388 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A47397
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 29-10-2026
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity.
Thermal Cycler Applied Biosystems VeritiPro leverer dokumenteret pålidelighed med avanceret temperaturstyringsteknologi og tilslutning. Udnyt PCR-optimering på højeste niveau med den præcision, der tilbydes af VeriFlex blokteknologi. Forbind til den cloud-aktiverede VeritiPro Thermal Cycler eksternt. Design og upload sikkert dine metoder, overvåg kørsler og tjek instrumenternes tilgængelighed fra enhver mobil enhed eller stationær computer ved hjælp af Connect, vores cloud-baserede platform.
Dette system kan købes med forskellige plastpakker, garantier eller begge dele til laboratoriets behov.
Temperaturoptimering med VeriFlex-teknologi
VeriFlex-blokke styres af flere Peltier-elementer og bruges til præcis optimering af PCR-temperaturen. VeritiPro Thermal Cycler giver seks zoner med uafhængig temperaturstyring, så du får fuld kontrol over dine PCR-arbejdsgange.
Fjernfunktioner
Når du forbinder din VeritiPro Thermal Cycler til Connect, har du fuld kontrol over instrumentet, også når du ikke er i laboratoriet. Med Connect kan du kontrollere instrumentets tilgængelighed via mobilappen, hente forsøgsrapporter, modtage alarmer og mere. Hent vores Instrument Connect App, og besøg vores cloudbaserede platform for at designe og sikkert uploade dine metoder fra enhver mobil enhed eller stationær computer.
Simuleringstilstand
VeritiPro Thermal Cycler er udstyret med simuleringstilstande, så den kan køres med de samme rampehastigheder som andre eller tidligere instrumenter. Med denne funktion kan du efterligne rampehastighederne for Veriti, Applied Biosystems 2720, Bio-Rad T100, Bio-Rad MyCycler, Bioer XP Cycler, Eppendorf Mastercycler, MJ Research PTC-200 og Takara Dice PCR-termocyclere.
Vores mest støjsvage instrument hidtil
Når alt udstyret kører i laboratoriet, hvorfor skal din termocycler så øge støjniveauet? Vi har revideret den interne instrumentteknologi, så laboratoriet får en termocycler, der kører ved et støjniveau på under 48 dB(A).
8-tommers touchskærmstyring
Den forbedrede, intuitive og responsive touchskærmgrænseflade gør programmeringen let og begrænser den tid, der bruges på oplæring af nye brugere.
Kompakt fodaftryk
Med den stigende popularitet af vores mindre instrumenter har vi opdateret vores velkendte Veriti Thermal Cycler med et mindre fodaftryk. VeritiPro Thermal Cycler passer på næsten enhver arbejdsbænk med målene 24,5 cm bred og 46,7 cm dyb.
Plast
Applied Biosystems PCR-plast
Applied Biosystems PCR-plast er designet og valideret til at fungere med vores termocyclere i mere end 25 år. Der findes valgmuligheder til alle formater og kapacitetsbehov, så ethvert forsøg får ensartede, præcise resultater.
MicroAmp 8-rørsstrips med fastgjorte kuppelformede låg
MicroAmp 8-rørsstrips med fastgjorte kuppelformede låg har enkeltvis fastgjorte kuppelformede låg, to store endetapper og graduerede 20-μL-markeringer på hvert rør, som forebygger krydskontaminering, pipetteringsfejl og fejl ved prøveidentifikation.
  • Strip med 8 rør med fastgjorte kuppelformede låg, der åbnes og lukkes uafhængigt for at forhindre kontaminering og fordampning
  • Vinklede låg, der giver effektiv placering af rørstrips i stativer og termocyclerblokke
  • Indgraveret A-H-bogstavmærkning på de enkelte rør, som er synlig, når lågene er åbne eller lukkede
  • Dobbelte endetapper til korrekt mærkning og nem håndtering
  • Graduerede 20-μL-målemarkeringer på hvert rør til visuel volumenverifikation
MicroAmp EnduraPlates
MicroAmp EnduraPlates giver høj PCR- eller qPCR-ydeevne i formater, der er udviklet til dine forsøgsbehov. De er en løsning til arbejde, som kræver særlig håndtering og større holdbarhed ved forsøg med flere instrumenter. De er valideret til brug med Applied Biosystems PCR-termocyclere for optimal pasform og ydelse.
  • Optimeret til ydeevne med Applied Biosystems-instrumenter
  • Certificeret fri for DNA, RNase og PCR-hæmmere med prøveudtagningstest under processen
  • Fremstillet efter ANSI/SBS-standard og egnet til laboratorier med høj gennemstrømning og robothåndtering
  • Fås i flere farver for enkel organisering af laboratorieassays
  • Fremragende mekanisk stabilitet og planhed til hele arbejdsgangen
MicroAmp Clear Adhesive Films
MicroAmp Clear Adhesive Films danner en sikker forsegling på tværs af en hel mikroplade for at forhindre fordampning og kontaminering mellem brønde.
  • Klæbemidlet giver tæt forsegling over brøndene for at forhindre lækage og fordampning
  • Let at påføre og fjerne
  • Fås som Clear (økonomisk og klæbende) eller Optical (klar til real-time PCR og ikke-klæbrig)
MicroAmp TriFlex 3 x 32-brønds PCR-reaktionsplader
MicroAmp TriFlex 3 x 32-brønds PCR-reaktionsplader har et unikt design med tre identiske 32-brønds PCR-plader af polypropylen, som er forbundet med dobbelte sidetapper til brug med 32-brønds og standard 96-brønds termoblokke. Pladerne har samme tyndvæggede konstruktion som al anden MicroAmp-plast for god varmeoverførsel fra termoblok til prøve, og de er valideret til brug med Applied Biosystems PCR-termocyclere for optimal pasform og ydelse.
  • Designet til brug med ProFlex 3 x 32-well PCR System og alle Applied Biosystems standard 96-brønds termocyclere
  • Let afrivelige dobbelte sidetapper for enkel opdeling i tre individuelle 32-brønds plader
  • Halvskørtet for nem håndtering og mærkning
  • Standardarbejdsvolumen på 250 μL med en maksimal brøndvolumen på 300 μL ved brug med klæbefilm
  • Alfanumerisk mærkning på hver 32-brønds plade til enkel brøndidentifikation
  • Certificeret fri for humant DNA, DNase og RNase
MicroAmp Clear Adhesive Films
MicroAmp Clear Adhesive Films danner en sikker forsegling på tværs af en hel mikroplade for at forhindre fordampning og kontaminering mellem brønde.
Garantier
Rapid Exchange (REX) udvidet garanti
I de fleste lande leveres din termocycler med en standardgaranti på to år. Pakken her giver ekstra garantidækning ud over producentens eksisterende begrænsede garanti. Med Rapid Exchange (REX) udvidet garanti skal du blot ringe til vores supportcenter, hvis instrumentet skal repareres, så ombytter vi det til et fabriks-certificeret, renoveret erstatningsinstrument inden for én arbejdsdag fra det tidspunkt, hvor vi fastslår, at en erstatning er nødvendig. Instrumenter modtages typisk inden for tre dage efter afsendelse og er dine til behold. Alle dele, arbejdstimer og forsendelsesomkostninger er inkluderet, og eksisterende garantikontrakter overføres til erstatningsenheder.
Rapid Exchange udvidet garanti er ideel til kunder med brugerinstallerbare instrumenter, hvor ensartede aktivmærker ikke kræves, og til kunder, der arbejder under kritiske tidsfrister.
AB Repair Center (ABRC) udvidet garanti
I de fleste lande leveres din termocycler med en standardgaranti på to år. Pakken her giver ekstra garantidækning ud over producentens eksisterende begrænsede garanti. Med ABRC-support udfører fabrikstrænede teknikere vedligeholdelse eller reparation af instrumentet på vores eksterne servicecenter. Send blot instrumentet til os, så vedligeholder eller reparerer vi det og sender det tilbage, typisk inden for tre uger. Alle dele, arbejdstimer og forsendelsesomkostninger er inkluderet.
ABRC udvidet garanti er ideel til kunder i regulerede miljøer, som skal bevare ensartede aktivmærker for at følge regulerede protokoller.
Visse undtagelser gælder. Kontakt din service- og supportrepræsentant for oplysninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format EnduraPlates
Termisk nøjagtighed ±0,25 °C (35 °C til 99,9 °C)
Indhold og opbevaring • VeritiPro Thermal Cycler
• Landespecifik strømledning
• 1 x MicroAmp EnduraPlate optisk 96-brønds klar reaktionsplade med stregkode
• 1 x MicroAmp klar klæbende film
• 1 x MicroAmp 32-brønds klar klæbende film
Termisk ensartethed <0,5 °C (30 sek. efter at have nået 95 °C)
Dimensioner 18,3 x 9,6 x 8,5 tommer (46,5 x 24,5 x 21,7 cm)
Volumen 96-brønd
Spænding 100 til 240 V
Display Type 8 tommer TFT LCD-farveberøringsskærm
Produkttype Termisk cykler med plastikpakke
garanti 2 år
Termisk rækkevidde 0 °C til 100 °C
Frekvens 50-60 Hz
Brugergrænseflade USB, Wi-Fi, Ethernet
Watt 600 W
Maks. Rampehastighed 6 °C/sek.
Antal programmer >1000
Oversigt VeritiPro™ Thermal Cycler + Plastics Package, 96-brønd, EnduraPlates
Mængde 1 pakke
Hukommelse 16 Gb indbygget hukommelse
Vægt 26.5 lb. (12 kg)
Blokkonfigurationer 96-brønd, 6-Zone VeriFlex Block