Få mere at vide
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Thermal Cycler, 384-brønd
Artikelnummer. 17251822
Skift visning
Produkttype:
Termocykler
Thermal Cycler med plastpakke
garanti:
Begrænset garanti
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype garanti
17251822 Termocykler Begrænset garanti
17231822 Thermal Cycler med plastpakke Begrænset garanti
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17251822 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A48140
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
The Applied Biosystems VeritiPro Thermal Cycler delivers proven reliability with advanced temperature control technology and connectivity.
Thermal Cycler Applied Biosystems VeritiPro leverer dokumenteret pålidelighed med avanceret temperaturstyringsteknologi og tilslutning. Udnyt next-level PCR-teknologi med hurtigere rampehastigheder og lavere støjudgang. Forbind til den cloud-aktiverede VeritiPro Thermal Cycler eksternt. Design og upload sikkert dine metoder, overvåg kørsler og tjek instrumenternes tilgængelighed fra enhver mobil enhed eller stationær computer ved hjælp af Connect, vores cloud-baserede platform.
Dette system kan købes med en plastikpakke, udvidet garanti eller begge dele afhængigt af laboratoriebehov.
Funktioner af VeritiPro Thermal Cycler inkluderer:
Fjernbetjeningsfunktioner
Ved at forbinde din VeritiPro Thermal Cycler to Connect, vil du have fuld kontrol over dit instrument, mens du er væk fra laboratoriet. Med Connect kan du tjekke instrumentets tilgængelighed gennem mobilappen, downloade rapportfiler for eksperimenter, modtage advarsler og meget mere. Download vores Instrument Connect-app, opdateret med denne funktionalitet, og besøg Connect for at designe og uploade dine metoder sikkert fra enhver mobilenhed eller stationær computer.
Simuleringstilstand
De VeritiPro Thermal Cycler er udstyret med simuleringstilstande, som gør det muligt at køre med de samme rampehastigheder som tidligere eller andre instrumenter. Med denne funktion vil du være i stand til at efterligne rampehastighederne for Applied Biosystems 2720, Bio-Rad T100, Bio-Rad MyCycler , Bioer XP Cycler, Eppendorf Mastercycler , MJ Research PTC-200 , og Takara Terning PCR termiske cyklere.
Vores hidtil mest støjsvage instrument
Med alt udstyret kørende i laboratoriet, hvorfor skulle din termocykler øge støjniveauet? Vi har revideret den interne instrumentteknologi for at give dit laboratorium en termisk cykler, der kører ved et støjniveau på mindre end 48 dB(A).
8-tommer touch-skærm kontrol
Den forbedrede, intuitive og responsive touchscreen-grænseflade giver dig mulighed for nemt at programmere og begrænser mængden af tid, der bruges på at træne nye brugere.
Kompakt fodaftryk
Med den stigende popularitet af vores mindre instrumenter, har vi opdateret vores betroede Veriti Thermal Cycler med et mindre fodaftryk. De VeritiPro Thermal Cycler kan passe på stort set ethvert arbejdsbord med dens dimensioner på 24,5 cm bred og 46,7 cm dyb.
Plast
Applied Biosystems PCR plast
Applied Biosystems PCR-plast er designet og valideret til at fungere med vores termiske cyklere i mere end 25 år. Der er tilgængelige muligheder for ethvert format og ethvert gennemløbsbehov for at sikre ensartede, præcise resultater for ethvert eksperiment.
MicroAmp EnduraPlader
MicroAmp EnduraPlates tilbyder fremragende PCR- eller qPCR-ydeevne i formater udviklet til at opfylde dine eksperimentelle behov. De er en løsning til arbejde, der kræver særlig håndtering og en endnu større grad af holdbarhed til brug i eksperimenter med flere instrumenter. De er valideret til brug med Applied Biosystems PCR termiske cykler for optimal pasform og ydeevne.
  • Optimeret til ydeevne med Applied Biosystems instrumenter
  • Certificeret DNA-, RNAse- og PCR-hæmmerfri med prøveudtagningstests i processen
  • Konstrueret efter ANSI/SBS-standard, velegnet til højkapacitetslaboratorier og robothåndtering
  • Fås i flere farver for nem organisering af laboratorieanalyser
  • Fremragende mekanisk stabilitet og fladhed til dine komplette workflowbehov
MicroAmp Klar klæbende film
MicroAmp Klare klæbende film skaber en sikker forsegling på tværs af en hel mikroplade for at forhindre fordampning og brønd-til-brønd-kontamination.
  • Klæbemiddel giver tæt forsegling over brønde for at forhindre lækager og fordampning
  • Let at påføre og fjerne
  • Fås som klar (økonomisk og klæbrig) eller optisk (klar til real-time PCR og ikke-klæbrig)
Garantier
Udvidet Rapid Exchange (REX)-garanti
Pakken, der tilbydes her, giver yderligere garantidækning til standardgarantien på to år. Med den udvidede Rapid Exchange (REX)-garanti skal du blot ringe til vores supportcenter, hvis dit instrument skal repareres, så vil vi ombytte det til et fabrikscertificeret renoveret erstatningsinstrument inden for én hverdag fra det tidspunkt, hvor vi har fastslået, at en udskiftning er påkrævet. Instrumenter modtages typisk inden for tre dage efter afsendelse og er derefter jeres. Alle dele, arbejdskraft og forsendelsesomkostninger er inkluderet, og eksisterende garantikontrakter vil blive overført til erstatningsenheder.
Den udvidede Rapid Exchange-garanti er ideel til kunder med instrumenter, der kan installeres af brugeren, og som ikke kræver konsistente aktivmærker, og for dem, der arbejder under stramme tidsplaner.
AB Repair Center (ABRC) udvidet garanti
Pakken, der tilbydes her, giver yderligere garantidækning til standardgarantien på to år. Med ABRC-support vil fabriksuddannede ingeniører vedligeholde eller reparere dit instrument på vores fjernservicecenter. Bare send os dit instrument, så vedligeholder eller reparerer vi det og sender det tilbage til dig, typisk inden for 3 uger. Alle dele, arbejdskraft og forsendelsesomkostninger er inkluderet.
Den udvidede ABRC-garanti er ideel til kunder i regulerede miljøer, som skal opretholde ensartet mærkning for at overholde regulerede protokoller.
Visse undtagelser gælder. Kontakt din service- og supportrepræsentant for detaljer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Termisk nøjagtighed ±0,25 °C (35 °C til 99,9 °C)
Termisk ensartethed <0,5 °C (20 sek. efter at have nået 95 °C)
Dimensioner 18,3 x 9,6 x 8,5 tommer (46,5 x 24,5 x 21,7 cm)
Volumen 384-brønd
Spænding 100 til 240 V
Display Type 8 tommer TFT LCD-farveberøringsskærm
Produkttype Termocykler
garanti Begrænset garanti
Termisk rækkevidde 0 °C til 100 °C
Brugergrænseflade USB, Wi-Fi, Ethernet
Watt 700 W
Maks. Rampehastighed 5 °C/sek.
Antal programmer >1000
Oversigt VeritiPro™ Thermal Cycler, 384-brønd
Mængde 1 instrument
Vægt 26.5 lb. (12 kg)
Blokkonfigurationer 384-brønds isotermisk blok