Få mere at vide
Applied Biosystems™ VeritiPro™ Dx Thermal Cycler, 96 brønd, IQ-OQ, Extended Care
Artikelnummer. 30040075 Shop alle Applied Biosystems produkter
Skift visning
Mængde:
1 hv.
Artikelnummer. Mængde
30040075 1 hv.
1 options
Artikelnummer. 30040075 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. A57752
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
De Applied Biosystems VeritiPro Dx Thermal Cycler er en næste generation af end-point termisk cycler designet til at amplificere nukleinsyrer ved hjælp af polymerasekædereaktionen (PCR). De VeritiPro Dx Thermal Cycler er både US-IVD og CE-IVD, IVDR-kompatibel.
Applied Biosystems VeritiPro Dx Thermal Cycler er en næste generations endpunkt-termisk cykler, designet til at amplificere nukleinsyrer ved hjælp af polymerasekædereaktionen (PCR). VeritiPro Dx Thermal Cycler er både US-IVD og CE-IVD, IVDR-kompatibel.
Funktioner ved VeritiPro Dx Thermal Cycler inkluderer:
  • Sikkerhedstilstand—beskytter integriteten af validerede protokoller og resultater
  • VeriFlex-blokke—optimerer eksperimenter præcist (rampehastighed på 6,0 °C/sek)
  • Lavere støjudgang, ergonomisk soft-close låg for forbedret brugeroplevelse
  • Stor touchskærm og intuitiv grænseflade—programmerer nemt protokoller
  • Kompakt fodaftryk—maksimerer bordpladsen
  • Simuleringstilstandsoverførselsprotokoller—fra Veriti Dx Thermal Cycler
Overgang med selvtillid
In-vitro Medical Diagnostic Regulation (IVDR) er den seneste i en række regulatoriske revisioner fra Den Europæiske Union (EU) vedrørende sikkerheds- og kvalitetsstandarder for medicinsk udstyr. VeritiPro Dx Thermal Cycler er den første IVDR Class-A termiske cykler, der opfylder (EU's) 2017/746-kravene. Det er også klassificeret som et amerikansk FDA klasse I medicinsk udstyr.
Tryghed: sikkerhedstilstand
Der er to sikkerhedstilstande under den administrative profil: Oprettelsestilstand gør det muligt for brugere at se, ændre og køre alle metoder. Run-only mode begrænser brugeradgangen til IVD-mappen og tillader brugerne kun at se og køre IVD-metoder, hvilket hjælper med at reducere risikoen for uautoriseret brug og utilsigtet eller bevidst misbrug.
Forbedret PCR-funktionalitet: VeriFlex-blokke
VeriFlex-blokke styres af flere Peltier-elementer og bruges til at optimere annealing-temperaturen med præcision. VeritiPro Dx Thermal Cycler tillader seks uafhængige temperaturreguleringszoner og giver den ultimative kontrol over dine PCR-arbejdsgange.
Enkel metodeoverførsel: simuleringstilstand
Simuleringstilstand understøtter den bekvemme overgang af protokoller og efterligner ramphastigheden for Veriti Dx Thermal Cycler, hvilket eliminerer behovet for reoptimering.
Verdensklasse service og støtte
VeritiPro Dx Thermal Cycler inkluderer installation og indledende kvalifikation/operationel kvalifikation (IQ/OQ) samt en ekstra etårig garanti (to år i alt) samt årlig planlagt vedligeholdelse på stedet (PM) med OQ af fabriksuddannede Thermo Fisher Scientific feltserviceingeniører. Dette sikrer, at VeritiPro Dx-systemet opfylder vores strenge ydeevnekrav for at hjælpe dig med pålidelige resultater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Blokformat Fast
Termisk nøjagtighed ±0,25 °C (35 °C til 99,9 °C)
Termisk ensartethed <0,5 °C (20 sek. efter at have nået 95 °C)
Volumen 96-brønd, 0,2 ml
Produkttype In vitro diagnostisk termisk cykler
garanti 2 års samlet tjenestedækning med 1 PM/Qual
Antal programmer 1000
Mængde 1 hv.
Blokkonfigurationer 96-brønd, 6-Zone VeriFlex Block
Til in vitro-diagnostisk brug.