Få mere at vide
Verinurad, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493187
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16493187 50 mg -
16449697 5 mg 5mg
16447168 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16493187 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16733
MedChemExpress Verinurad (RDEA3170) is a highly potent and specific URAT1 inhibitor with an IC50 of 25 nM.
Verinurad (RDEA3170) is a highly potent and specific URAT1 inhibitor with an IC50 of 25 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Verinurad
CAS 1352792-74-5
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H16N2O2S
Mængde 50 mg
Synonym RDEA3170
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 30 mg/mL (86.10 mM)
SMIL CC(C)(SC1=C(C2=C3C=CC=CC3=C(C#N)C=C2)C=NC=C1)C(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 348.42
Formel vægt 348.42
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism