Få mere at vide
Applied Biosystems™ VeriFlex™ 96-brønds temperaturverifikationskit til 0,2 ml Veriti™ System, 9 kanaler
Artikelnummer. 16514811
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
16514811 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 16514811 Leverandør Applied Biosystems™ Leverandørnr. 4377669
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Temperaturverifikationssættene og sonderne er konstrueret og fremstillet specifikt til Applied Biosystems at validere temperaturkalibrering og ensartethed i GeneAmp™ PCR og Veriti™ Thermal Cycler instrumentsystemer.
Dette produkt er til brug med Veriti™ 96-Well Thermal Cycler.
•Selvstændigt digitalt termometer og batteridrevet for brugervenlighed
• Udskiftelige platinbestandige prober
Komplet tilbud For
at udvide brugen af eksisterende temperaturverifikationssæt er de individuelle platinresistente prober nu tilgængelige i 0,02 mL, 0,1 mL, 0,2 mL til køb.
Mere information kan også findes hos Alpha Technics (tidligere Alpha Sensors, Inc. , Eutechnics Division). Kalibreringsstandarder kan spores til NIST (US National Institute of Standards and Technology). Sættet indeholder en platinbestandig sonde, håndholdt termometer, mineralolie, vatpinde og bæretaske.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur
Til brug med (udstyr) Veriti Termisk cykler
Produktlinje VeriFlex
Produkttype Temperaturverifikationssæt
Til brug med (applikation) PCR-amplifikation
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Mængde 1 sæt