Få mere at vide
Cole-Parmer™ Rapid Surface Hygiene Kit
Artikelnummer. 11740559 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Mængde:
50 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11740559 50 prøver Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 11740559 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1404030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00 DKK
    1317.33 DKK / Pakke med 50
    Spare 222.67 DKK
    14% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Brug dette Rapid Surface Hygiene Kit til at opdage usynlige madrester uden et instrument på kun 10 til 60 sekunder.
  • VERIcleen er følsom over for madrester, herunder kød, mejeriprodukter, bageri, drikkevarer, æg, fisk osv. Det er et billigt hurtig hygiejneprogram til foodservice, detailhandel og institutionelle industrier.
  • Anvendelser omfatter HACCP-programmer, håndvask-hygiejneoverholdelse og overordnet sanitetsovervågning.
  • Påføringen er ekstremt enkel, bare spray til våd-tør overflade og vatpind.
  • En ''ren overflade'' viser ikke lilla før efter 3 minutter.
  • En ''Ikke ren'' overflade viser lilla på 10 til 60 sekunder.
  • Hvert sæt indeholder 50 tests i en lys-tæt snap-top beholder, 1 flaske befugtningsvæske med en forstøver, instruktionsfolder og tørremiddelpakke.
    • Hvis tørremidlet inde i pakken er blevet fra blåt til lyserødt, er strimlerne blevet opbevaret forkert og kan være ugyldige.
Tekniske data
Oversigt Hurtig overfladehygiejnesæt, 50 tests/sæt
Mængde 50 prøver
Prøvetype Miljøprøve, Madprøve