Få mere at vide
Phenomenex™ Verex™ Flaskeindsatser, 6 mm, flad bund, glas
Artikelnummer. 31745821 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Farve:
Klar
Artikelnummer. Farve
31745821 Klar
1 options
Artikelnummer. 31745821 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AR0461052
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tilbehør til brug med kromatografiampler og i forskellige kromatografiapplikationer.
  • Analyse: Renlighed og ydeevne testet som standard
  • Certificering: 100% fejlfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-top-ampuller, skrue-top-ampuller, snap-top-ampuller, VOA/ASE samlede vial-kits, VOA/ASE samlede opbevaringssæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Glas
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Lukkestørrelse 6 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Indsæt