Få mere at vide
Phenomenex™ Verex™ Flaskeindsatser, 6 mm, konisk bund, bundfjeder, Silanized glas
Artikelnummer. 31747575 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Mængde:
100 Pk.
1000 Pk.
Lukkestørrelse:
6 mm
9 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Lukkestørrelse
31747575 100 Pk. 6 mm
31742210 1000 Pk. 6 mm
31744113 100 Pk. 9 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31747575 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AR0462312
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Tilbehør til brug med kromatografiampler og i forskellige kromatografiapplikationer.
  • Analyse: Renlighed og ydeevne testet som standard
  • Certificering: 100% fejlfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-top-ampuller, skrue-top-ampuller, snap-top-ampuller, VOA/ASE samlede vial-kits, VOA/ASE samlede opbevaringssæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Glas
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Mængde 100 Pk.
Lukkestørrelse 6 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Indsæt