Få mere at vide
Phenomenex™ Verex™ Skruelåg, solide, polypropylen, uden foring (ingen septa)
Artikelnummer. 31744195 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Farve:
Sort
Artikelnummer. Farve
31744195 Sort
1 options
Artikelnummer. 31744195 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AR089C713
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tilbehør til brug med kromatografiampler og i forskellige kromatografiapplikationer.
  • Analyse: Renlighed og ydeevne testet som standard
  • Certificering: 100% fejlfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-top-ampuller, skrue-top-ampuller, snap-top-ampuller, VOA/ASE samlede vial-kits, VOA/ASE samlede opbevaringssæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Cap