Få mere at vide
Phenomenex™ Verex™ Skruehætter med septa, 9 mm, for-spaltet (PFAS-fri)
Artikelnummer. 31748602 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Mængde:
100 Pk.
1000 Pk.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31748602 1000 Pk.
31745611 100 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31748602 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AR089P713
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tilbehør til brug med kromatografiampler og i forskellige kromatografiapplikationer.
  • Analyse: Renlighed og ydeevne testet som standard
  • Certificering: 100% fejlfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-top-ampuller, skrue-top-ampuller, snap-top-ampuller, VOA/ASE samlede vial-kits, VOA/ASE samlede opbevaringssæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Materiale Polypropylen
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Septum Silikone/polypropylen
Mængde 1000 Pk.
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Cap
Septum Color Blå/Klar