Få mere at vide
Phenomenex™ Verex™ Screw Caps with Septa, 9 mm, No Slit (PFAS-Free)
Descripción
- Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
- Certification: 100% defect-free
- Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
Especificaciones
Especificaciones
| Farve | Black |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 9 mm |
| Materiale | Polypropylene |
| Forspaltet | No |
| Sterilitet | Sterile |
| Septum | Silicone/Polypropylene |
| Mængde | 1000 Pk. |
| Lukkestørrelse | 9 mm |
| Markeringssted | No |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?