Få mere at vide
Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps (EU), 9 mm, with Bonded-In Septa, Pre-Slit
Artikelnummer. 31744571
Skift visning
Farve:
Blue
Artikelnummer. Farve
31744571 Blue
1 options
Artikelnummer. 31744571 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AR1897212B
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blue
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Forspaltet Yes
Sterilitet Sterile
Septum PTFE/Silicone
Mængde 100 Pk.
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted No
Autoklaverbar Autoclavable
Produkttype Cap