Få mere at vide
Phenomenex™ Verex™ formonterede skruelåg, 9 mm, med fastmonterede septa, med forskåret slids
Artikelnummer. 31744526 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Sort
Sølv
Mængde:
100 Pk.
1000 Pk.
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde
31744526 Blå 100 Pk.
31744037 Blå 1000 Pk.
31747972 Sølv 100 Pk.
31746749 Sølv 1000 Pk.
31744890 Sort 100 Pk.
31746529 Sort 1000 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31744526 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AR0897212B
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tilbehør til brug med kromatografiampler og i forskellige kromatografiapplikationer.
  • Analyse: Renlighed og ydeevne testet som standard
  • Certificering: 100% fejlfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-top-ampuller, skrue-top-ampuller, snap-top-ampuller, VOA/ASE samlede vial-kits, VOA/ASE samlede opbevaringssæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Forspaltet Ja
Sterilitet Steril
Septum PTFE/Silicone
Mængde 100 Pk.
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Cap