missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenomenex™ Verex™ Preassembled Screw Caps, 9 mm, with Bonded-In Septa, No Slit

Artikelnummer. 31743273
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Farve:
Black
Blue
Green
Natural
Red
Mængde:
100 Pk.
1000 Pk.
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Mængde
31743273 Red 100 Pk.
31742784 Red 1000 Pk.
31745115 Blue 100 Pk.
31744570 Blue 1000 Pk.
31741913 Green 100 Pk.
31748357 Green 1000 Pk.
31745914 Natural 100 Pk.
31741812 Natural 1000 Pk.
31748263 Black 100 Pk.
31745307 Black 1000 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 31743273 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AR0895112B
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.

  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Farve Red
Diameter (metrisk) Udvendig 9 mm
Forspaltet No
Sterilitet Sterile
Septum PTFE/Silicone
Mængde 100 Pk.
Lukkestørrelse 9 mm
Markeringssted No
Autoklaverbar Autoclavable
Produkttype Cap
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.