Få mere at vide
Phenomenex™ Verex™ Forudmonterede skruehætter, 8 mm, med indbundet septa, ingen slids
Shop alle Phenomenex produkterDescription
- Analyse: Renlighed og ydeevne testet som standard
- Certificering: 100% fejlfri
- Konfigurationer: Specialampuller, crimp-top-ampuller, skrue-top-ampuller, snap-top-ampuller, VOA/ASE samlede vial-kits, VOA/ASE samlede opbevaringssæt
Specifications
Specifications
| Farve | Sort |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 8 mm |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Steril |
| Septum | PTFE/Silicone |
| Mængde | 100 Pk. |
| Lukkestørrelse | 8 mm |
| Markeringssted | Nej |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Cap |