Få mere at vide
Phenomenex™ Verex™ Færdigmonterede skruelåg, 13 mm, med limt ind-septa, ingen sprække
Artikelnummer. 31746878 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Mængde:
100 Pk.
1000 Pk.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31746878 100 Pk.
31747635 1000 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31746878 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AR0835712B
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tilbehør til brug med kromatografiampler og i forskellige kromatografiapplikationer.
  • Analyse: Renlighed og ydeevne testet som standard
  • Certificering: 100% fejlfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-top-ampuller, skrue-top-ampuller, snap-top-ampuller, VOA/ASE samlede vial-kits, VOA/ASE samlede opbevaringssæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 13 mm
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Septum PTFE/Silicone
Mængde 100 Pk.
Lukkestørrelse 13 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Cap