Få mere at vide
Phenomenex™ Verex™ Forudmonterede skruelåg, 10 mm, med septa, uden spalte
Artikelnummer. 31747632 Shop alle Phenomenex produkter
Skift visning
Mængde:
100 Pk.
1000 Pk.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
31747632 100 Pk.
31746893 1000 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31747632 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AR0805712
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Tilbehør til brug med kromatografiampler og i forskellige kromatografiapplikationer.
  • Analyse: Renlighed og ydeevne testet som standard
  • Certificering: 100% fejlfri
  • Konfigurationer: Specialampuller, crimp-top-ampuller, skrue-top-ampuller, snap-top-ampuller, VOA/ASE samlede vial-kits, VOA/ASE samlede opbevaringssæt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Diameter (metrisk) Udvendig 10 mm
Forspaltet Nej
Sterilitet Steril
Septum PTFE/Silicone
Mængde 100 Pk.
Lukkestørrelse 10 mm
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Cap