Få mere at vide
Phenomenex™ Verex™ Magnetic, Blue Crimp Seals, 20 mm, with Septa, No Slit
Artikelnummer. 31742347
Skift visning
Farve:
Blue
Artikelnummer. Farve
31742347 Blue
1 options
Artikelnummer. 31742347 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AR0528513
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blue
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Materiale Bi-metal
Forspaltet No
Sterilitet Sterile
Septum PTFE/Silicone
Mængde 1000 Pk.
Lukkestørrelse 20 mm
Markeringssted No
Autoklaverbar Autoclavable
Produkttype Cap