Få mere at vide
Phenomenex™ Verex™ Crimp Seals, 20 mm, with Septa, No Slit
Artikelnummer. 31747125
Skift visning
Septum:
PTFE/Silicone
Artikelnummer. Septum
31747125 PTFE/Silicone
1 options
Artikelnummer. 31747125 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AR1525012
Forventet forsendelse: 06-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.
  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Silver
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Forspaltet No
Sterilitet Sterile
Septum PTFE/Silicone
Mængde 100 Pk.
Lukkestørrelse 20 mm
Markeringssted No
Autoklaverbar Autoclavable
Produkttype Cap