missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Phenomenex™ Verex™ Crimp Seals, 20 mm, with Pressure-Release Septa, No Slit

Artikelnummer. 31744750
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Septum:
Butyl Rubber/PTFE
PTFE/Silicone
Mængde:
100 Pk.
1000 Pk.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Septum Mængde
31744750 PTFE/Silicone 100 Pk.
31745329 PTFE/Silicone 1000 Pk.
31748312 Butyl Rubber/PTFE 100 Pk.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 31744750 Leverandør Phenomenex™ Leverandørnr. AR0522012
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Accessories for use with chromatography vials and in various chromatography applications.

  • Analysis: Cleanliness and performance tested as standard
  • Certification: 100% defect-free
  • Configurations: Specialty vials, crimp-top vials, screw-top vials, snap-top vials, VOA/ASE assembled vial kits, VOA/ASE assembled storage kits
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Farve Silver
Diameter (metrisk) Udvendig 20 mm
Forspaltet No
Sterilitet Sterile
Septum PTFE/Silicone
Mængde 100 Pk.
Lukkestørrelse 20 mm
Markeringssted No
Autoklaverbar Autoclavable
Produkttype Cap
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.